1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5138-1G OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA 685 SEK
APOSOR5138-1G APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formel: C₁₂H₁₇N₃O
Smältpunkt: 144…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01365904
CAS nummer: 92394-00-8