Kloreten 99%
Leverantör: Apollo Scientific
OR51188-25G
OR51188-100G
APOSOR51188-25GEA
0
SEK
APOSOR51188-25G
APOSOR51188-100G
Kloreten 99%
Kloreten
Formel:
C₂H₃Cl Kokpunkt: –13,4 °C Densitet: 0,911 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: –61 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
75-01-4 UN: 1086 ADR: 2.1, |