2-Nitro-m-cresol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5116-10G
OR5116-50G
OR5116-25G
OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA
260
SEK
APOSOR5116-10G
APOSOR5116-50G
APOSOR5116-25G
APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Formel:
C₇H₇NO₃ Kokpunkt: 106…108 °C/9,5mmHg Smältpunkt: 35…39 °C Flampunkt: 107 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007125 CAS nummer: 4920-77-8 EINECS: 225-546-9 |