2-Amino-4-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 310 SEK
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chloropyridine 98%
2-Amino-4-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Smältpunkt: 129…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04113820
CAS nummer: 19798-80-2