1H-Indazole-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5104-100G OR5104-500G
APOSOR5104-100GEA 1025 SEK
APOSOR5104-100G APOSOR5104-500G
1H-Indazole-3-carboxylic acid
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smältpunkt: 266…270 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00211066
CAS nummer: 4498-67-3