5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5,6-Dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR50963-25G OR50963-5G
APOSOR50963-25GEA 6725 SEK
APOSOR50963-25G APOSOR50963-5G
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,9700 g/mol
Smältpunkt: 132…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20257910
CAS nummer: 18392-81-9