3-Bromodibenzofuran
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromodibenzo[b,d]furan
OR50961-1G OR50961-250MG OR50961-5G
APOSOR50961-1GEA 995 SEK
APOSOR50961-1G APOSOR50961-250MG APOSOR50961-5G
3-Bromodibenzofuran
3-Bromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Smältpunkt: 122…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09966042
CAS nummer: 26608-06-0