Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
5-Carbethoxy-2-thiouracil
OR50947-25G
OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA
1125
SEK
APOSOR50947-25G
APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₃S MW: 200,22 g/mol Smältpunkt: 249…255 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00006074 CAS nummer: 38026-46-9 |