2-Ethoxynicotinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5067-100G OR5067-25G OR5067-5G
APOSOR5067-100GEA 3250 SEK
APOSOR5067-100G APOSOR5067-25G APOSOR5067-5G
2-Ethoxynicotinic acid 98%
2-Ethoxynicotinic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Smältpunkt: 90…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128788
CAS nummer: 35969-54-1