Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 175 SEK
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Kokpunkt: 194…196 °C
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005466
CAS nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5