4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 840 SEK
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Smältpunkt: 73…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156129
CAS nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II