4-Metylcyklohexanon 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5041-100G OR5041-500G
APOSOR5041-100GEA 1625 SEK
APOSOR5041-100G APOSOR5041-500G
4-Metylcyklohexanon 98%
4-Metylcyklohexanon
Formel: C₇H₁₂O
Kokpunkt: 169…171 °C
Smältpunkt: –41 °C
Densitet: 0,914 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001643
CAS nummer: 589-92-4
UN: 2297
ADR: 3,III