2-Chlorobenzylamine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanamine
OR5025-5G OR5025-25G
APOSOR5025-5GEA 650 SEK
APOSOR5025-5G APOSOR5025-25G
2-Chlorobenzylamine 98%
2-Chlorobenzylamine
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokpunkt: 227 °C
Densitet: 1,173 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008108
CAS nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III