3,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR5023-100G
OR5023-250G
OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA
1425
SEK
APOSOR5023-100G
APOSOR5023-250G
APOSOR5023-50G
3,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Kokpunkt: 125…130 °C/3mmHg Smältpunkt: 36…39 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004633 CAS nummer: 1805-32-9 EINECS: 217-299-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |