4-Chlorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 225 SEK
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
4-Chlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Kokpunkt: 234 °C
Smältpunkt: 68…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004652
CAS nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2