4-Bromobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
(4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G
OR5021-25G
OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA
465
SEK
APOSOR5021-100G
APOSOR5021-25G
APOSOR5021-500G
4-Bromobenzyl alcohol 98%
4-Bromobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇BrO Smältpunkt: 75…78 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004650 CAS nummer: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |