3-Bromobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanol
OR5020-100G OR5020-1KG OR5020-500G
APOSOR5020-100GEA 1475 SEK
APOSOR5020-100G APOSOR5020-1KG APOSOR5020-500G
3-Bromobenzyl alcohol 98%
3-Bromobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Kokpunkt: 165 °C/16mmHg
Smältpunkt: 110…112 °C
Densitet: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004629
CAS nummer: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4