3-Chlorobenzyl alcohol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 260 SEK
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
3-Chlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇ClO
Kokpunkt: 237 °C
Densitet: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004632
CAS nummer: 873-63-2
EINECS: 212-847-5