3-Nitrobenzyl alcohol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Nitrophenyl)methanol
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 635 SEK
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
3-Nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Kokpunkt: 175…180 °C/3mmHg
Smältpunkt: 30…32 °C
Densitet: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007273
CAS nummer: 619-25-0