4-Nitrobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 260 SEK
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzyl alcohol 98%
Formel: C₇H₇NO₃
Kokpunkt: 185 °C/12mmHg
Smältpunkt: 92…95 °C
Flampunkt: 180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007376
CAS nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6