2-Nitrobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 515 SEK
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
2-Nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇NO₃
Kokpunkt: 270 °C
Smältpunkt: 69…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007186
CAS nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6