2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 1000 SEK
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Kokpunkt: 150 °C/25mmHg
Smältpunkt: 96…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004609
CAS nummer: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3