4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5010-100G OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-100GEA 310 SEK
APOSOR5010-100G APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
4,4'-Dichlorobenzophenone
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Kokpunkt: 353 °C
Smältpunkt: 144…146 °C
Densitet: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000623
CAS nummer: 90-98-2
EINECS: 202-030-1