2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5003-1G
OR5003-500MG
APOSOR5003-1GEA
820
SEK
APOSOR5003-1G
APOSOR5003-500MG
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Smältpunkt: 191…195 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00202882 CAS nummer: 387350-60-9 |