5-Nitroanthranilic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
OR4994-100G OR4994-25G OR4994-500G
APOSOR4994-100GEA 855 SEK
APOSOR4994-100G APOSOR4994-25G APOSOR4994-500G
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Smältpunkt: 270 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017039
CAS nummer: 616-79-5