5-Nitrosalicylic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4992-100G OR4992-25G OR4992-500G
APOSOR4992-100GEA 1200 SEK
APOSOR4992-100G APOSOR4992-25G APOSOR4992-500G
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Smältpunkt: 228…230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007338
CAS nummer: 96-97-9