3,5-Dimethoxybenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4991-100G OR4991-25G OR4991-500G
APOSOR4991-100GEA 1075 SEK
APOSOR4991-100G APOSOR4991-25G APOSOR4991-500G
3,5-Dimethoxybenzoic acid 97%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Smältpunkt: 181…183 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002502
CAS nummer: 1132-21-4