2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 1050 SEK
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Smältpunkt: 121…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002432
CAS nummer: 1521-38-6