2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 1050 SEK
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Kokpunkt: 168…170 °C/12mmHg
Smältpunkt: 38…42 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003310
CAS nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0