3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4981-100G OR4981-500G OR4981-25G
APOSOR4981-100GEA 1625 SEK
APOSOR4981-100G APOSOR4981-500G APOSOR4981-25G
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokpunkt: 115…118 °C/1mmHg
Smältpunkt: 44…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003366
CAS nummer: 7311-34-4