4-Ethoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR4980-100G
OR4980-25G
OR4980-500G
APOSOR4980-100GEA
1700
SEK
APOSOR4980-100G
APOSOR4980-25G
APOSOR4980-500G
4-Ethoxybenzaldehyde 98%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₂ Kokpunkt: 255 °C Smältpunkt: 13…14 °C Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 75 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003388 CAS nummer: 10031-82-0 EINECS: 233-093-3 |