4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 310 SEK
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Smältpunkt: 61…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007078
CAS nummer: 16588-34-4