1H-Pyrazole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4931-100G OR4931-1KG OR4931-25G
APOSOR4931-100GEA 295 SEK
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
1H-Pyrazole 99%
1H-Pyrazole
Formel: C₃H₄N₂
Kokpunkt: 186…188 °C
Smältpunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005234
CAS nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1