Methyl-4-chloroacetoacetate
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
OR4924-25G OR4924-100G
APOSOR4924-25GEA 310 SEK
APOSOR4924-25G APOSOR4924-100G
Methyl-4-chloroacetoacetate
Methyl-4-chloroacetoacetate
Formel: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Kokpunkt: 85 °C/4mmHg
Smältpunkt: 14…16 °C
Densitet: 1,305 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000938
CAS nummer: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II