2-Thiopheneacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR49054-100G OR49054-25G
APOSOR49054-100GEA 5300 SEK
APOSOR49054-100G APOSOR49054-25G
2-Thiopheneacetamide
2-Thiopheneacetamide
Formel: C₆H₇NOS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017556
CAS nummer: 4461-29-4