4-Chlorothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR49049-1G OR49049-5G
APOSOR49049-1GEA 1050 SEK
APOSOR49049-1G APOSOR49049-5G
4-Chlorothiazole
4-Chlorothiazole
Formel: C₃H₂ClNS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09038604
CAS nummer: 4175-72-8