2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR49012-5G OR49012-1G
APOSOR49012-5GEA 5075 SEK
APOSOR49012-5G APOSOR49012-1G
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 41219-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III