3,5-Dichlorothiobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR49005-1G OR49005-5G
APOSOR49005-1GEA 1900 SEK
APOSOR49005-1G APOSOR49005-5G
3,5-Dichlorothiobenzamide
3,5-Dichlorothiobenzamide
Formel: C₇H₅Cl₂NS
Smältpunkt: 102…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973322
CAS nummer: 22179-74-4