3,4-Dichlorothiobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR49004-10G OR49004-1G OR49004-5G
APOSOR49004-10GEA 6175 SEK
APOSOR49004-10G APOSOR49004-1G APOSOR49004-5G
3,4-Dichlorothiobenzamide
3,4-Dichlorothiobenzamide
Formel: C₇H₅Cl₂NS
Smältpunkt: 133…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973321
CAS nummer: 22179-73-3