7-Ethoxy-4-methylcoumarin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4853-100G OR4853-25G OR4853-5G
APOSOR4853-100GEA 1400 SEK
APOSOR4853-100G APOSOR4853-25G APOSOR4853-5G
7-Ethoxy-4-methylcoumarin 98%
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
Formel: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,23 g/mol
Smältpunkt: 113…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016971
CAS nummer: 87-05-8
EINECS: 201-721-5