Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 175 SEK
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Smältpunkt: 136…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005435
CAS nummer: 2361-27-5