2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
OR4838-25G OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA 515 SEK
APOSOR4838-25G APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Smältpunkt: 219…221 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149091
CAS nummer: 480-66-0