3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4837-1G OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA 895 SEK
APOSOR4837-1G APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Smältpunkt: 120…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052593
CAS nummer: 147123-47-5