3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4829-25G OR4829-5G
APOSOR4829-25GEA 500 SEK
APOSOR4829-25G APOSOR4829-5G
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C9H9NO
MW: 147,18 g/mol
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016722
CAS nummer: 553-03-7