2-Cyanophenylacetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 1650 SEK
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
2-Cyanophenylacetonitrile
2-Cyanophenylacetonitrile
Formel: C₉H₆N₂
Smältpunkt: 73…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001895
CAS nummer: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III