5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR48250-1G OR48250-250MG
APOSOR48250-1GEA 295 SEK
APOSOR48250-1G APOSOR48250-250MG
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₄
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236372
CAS nummer: 16730-20-4