Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR48248-1G OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA 685 SEK
APOSOR48248-1G APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Formel: C₅H₃N₃
Smältpunkt: 43…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09881239
CAS nummer: 53896-49-4