3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4824-25G OR4824-5G OR4824-100G
APOSOR4824-25GEA 360 SEK
APOSOR4824-25G APOSOR4824-5G APOSOR4824-100G
3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
3-Amino-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039781
CAS nummer: 60710-80-7