4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR4823-1G OR4823-5G OR4823-25G
APOSOR4823-1GEA 995 SEK
APOSOR4823-1G APOSOR4823-5G APOSOR4823-25G
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Smältpunkt: 105…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016990
CAS nummer: 37777-68-7