2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 1900 SEK
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00168681
CAS nummer: 59820-90-5